Key Documents
GF57265049
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10m coil, 0.1mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020260
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 572-650-49
Misura × spessore
10 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)