Documenti
GF56991538
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
CU047925
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 569-915-38
Lunghezza
500 mm
Diametro
10 mm