Key Documents
GF56550405
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE230220
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 565-504-05
Misura × spessore
4 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)