Documenti
GF56451180
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.0075 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
FE240200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 564-511-80
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.0075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3