Documenti
GF56415898
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 10 m, coil width 75 mm
Sinonimo/i:
PP301880
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 564-158-98
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
75 mm
Spessore
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3