GF56402052
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
10m wire, 0.178mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015125
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 564-020-52
L × diam.
10 m × 0.178 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)