Documenti fondamentali
GF55796372
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
200g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinonimo/i:
NK206100
Scegli un formato
1 EA
CHF 855.00
CHF 855.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 855.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 855.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 557-963-72
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)