Documenti fondamentali
GF55601298
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.1mm diameter, hard
Sinonimo/i:
FE205118
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 556-012-98
L × diam.
100 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)