GF55557760
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.125mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 555-577-60
L × diam.
10 m × 0.125 mm