Key Documents
GF55519083
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 20x25mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Sinonimo/i:
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
About This Item
Codice UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 555-190-83
Misura × spessore
20x25 mm × 0.01 mm
Dimensione grani
10-20 nm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)