Key Documents
GF55443045
Gold
wire, 0.06 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+%
Sinonimo/i:
AU005130
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 554-430-45
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Lunghezza
1 m
Diametro
0.06 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N