Documenti fondamentali
GF54792489
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 0.5 mm, size 500 × 500 mm, grade makrofol de 1-4
Sinonimo/i:
CT303040
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 547-924-89
Misura
500 × 500 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)