Documenti
GF54654666
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
Sinonimo/i:
NI057961
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 546-546-66
Lunghezza
1000 mm
Diametro
20.0 mm