Documenti
GF54509160
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 100 mm, L 50 mm, white
Sinonimo/i:
OX317980
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 545-091-60
Lunghezza
50 mm
Diametro
100 mm