GF54440827
Gold
foil, thickness 0.025 mm, 15 mm diameter, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
AU000341
About This Item
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 544-408-27
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diametro
15 mm
15 mm
Spessore
0.025 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N