GF53906238
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, natural
Sinonimo/i:
AC311250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 539-062-38
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.25 mm
Colore
natural