Documenti
GF53626754
Titanium
foil, thickness 0.125 mm, 15 mm diameter, purity 99.6+%
Sinonimo/i:
TI000380
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141746
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.6%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 536-267-54
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diametro
15 mm
15 mm
Spessore
0.125 mm
P. eboll.
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N