Documenti fondamentali
GF53603018
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200270
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil (coil - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 536-030-18
Misura × spessore
5 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)