Documenti fondamentali
GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
NI706010
Scegli un formato
1 EA
CHF 799.00
CHF 799.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 799.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 799.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 535-657-89
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)