GF53164650
Indium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.003mm, temporary acrylic support, 99.8%
Sinonimo/i:
Indium, IN000060
About This Item
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 531-646-50
Resistività
8.37 μΩ-cm
Misura × spessore
25x25 mm × 0.003 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3