Documenti fondamentali
GF52809554
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 3.0mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020620
Scegli un formato
1 EA
CHF 440.00
CHF 440.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 440.00
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 440.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 528-095-54
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)