GF52740536
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
200mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.28mm wall thickness, 1.24mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU107300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 527-405-36
L × spess. parete
200 mm × 0.28 mm
D.E. × D.I.
1.8 mm × 1.24 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)