Documenti fondamentali
GF51494182
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
100m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU045110
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 514-941-82
L × diam.
100 m × 0.0025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)