Documenti fondamentali
GF51218636
Titanium bronze alloy, Ti75Cu25
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinonimo/i:
TI136010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 512-186-36
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)