GF51040213
Copper
wire reel, 5m, diameter 0.02mm, hard, 99.99+%
Sinonimo/i:
Copper, CU005170
About This Item
Saggio
99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 510-402-13
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.02 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)