Documenti fondamentali
GF50583102
Rhenium
rod, 1.5 mm diameter, length 50 mm, purity 99.99%
Sinonimo/i:
RE007905
Scegli un formato
1 EA
CHF 574.00
CHF 574.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 574.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Re
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141737
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 574.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 505-831-02
Lunghezza
50 mm
Diametro
1.5 mm
P. ebollizione
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Punto di fusione
3180 °C (lit.)
Densità
21.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)