Documenti fondamentali
GF50517750
Brass alloy, Cu63Zn37
200m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU025150
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 505-177-50
L × diam.
200 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)