Documenti
GF50408928
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Sinonimo/i:
CA546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 504-089-28
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2