GF49319815
Germanium
sheet, 4x4mm, thickness 0.05mm, polycrystalline, 99.999%
Sinonimo/i:
Germanium, GE003010
About This Item
Saggio
99.999%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 493-198-15
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
Misura × spessore
4 x 4 mm × 0.05 mm
P. eboll.
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3