Documenti
GF49177862
Niobium
rod, 200mm, diameter 2.0mm, annealed, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB007910, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 491-778-62
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 mm × 2.0 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N