Documenti fondamentali
GF48862299
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 2m coil, 0.075mm thickness, hard
Sinonimo/i:
NI140271
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’840.00
CHF 1’840.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’840.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’840.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 488-622-99
Misura × spessore
2 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)