GF48202220
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 10 m, block copolymer
Sinonimo/i:
AC311850
About This Item
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 482-022-20
Lunghezza
10 m
Spessore
0.05 mm