GF47878936
Platinum-iridium alloy, Pt75Ir25
1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT235120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 478-789-36
L × diam.
1 m × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)