Documenti fondamentali
GF47767797
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, length 1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
TI040400
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’060.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-677-97
Lunghezza
1 m
Spessore
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)