Documenti fondamentali
GF47684526
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU070550
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 476-845-26
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)