Documenti fondamentali
GF47149522
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 2 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 2 m, white
Sinonimo/i:
SI307920
Scegli un formato
1 EA
CHF 228.00
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 228.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 471-495-22
Lunghezza
2 m
Diametro
2 mm
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)