Documenti
GF46998635
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 10mm disks, 0.10mm thickness
Sinonimo/i:
SN010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 469-986-35
diam. × spessore
10 mm × 0.10 mm