Documenti fondamentali
GF46829032
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.21 mm, size 200 × 300 mm, pore size 0.45ám
Sinonimo/i:
FP301316
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 468-290-32
Misura
200 × 300 mm
Spessore
0.21 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)