Documenti fondamentali
GF46655826
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
100mm rod, 5.0mm diameter
Sinonimo/i:
AL187910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 466-558-26
L × diam.
100 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)