GF46088815
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NJ277910
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 460-888-15
L × diam.
200 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)