Documenti fondamentali
GF45036075
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 50 x 50mm, 0.008mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE010250
Scegli un formato
1 EA
CHF 626.00
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 626.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 626.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 450-360-75
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)