Documenti fondamentali
GF44935612
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 50 m, wall thickness 0.3 mm
Sinonimo/i:
FP307012
Scegli un formato
1 EA
CHF 521.00
CHF 521.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 521.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 521.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 449-356-12
Lunghezza
50 m
Spessore delle pareti
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)