GF44549400
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr 17%/Ni 7%/C 0.1%max, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper hard
Sinonimo/i:
FE270300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 445-494-00
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)