Documenti
GF44381505
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 97.%
Sinonimo/i:
HF006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Hf
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141718
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97.0%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 443-815-05
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
P. eboll.
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1