Documenti fondamentali
GF43923539
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
AU075840
Scegli un formato
1 EA
CHF 416.00
CHF 416.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 416.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 416.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 439-235-39
Lunghezza
0.5 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)