Documenti fondamentali
GF43571909
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 25 x 25mm, 0.04mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU060240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 435-719-09
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.04 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)