Documenti fondamentali
GF43206803
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m wire, 0.020mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI055105
Scegli un formato
1 EA
CHF 533.00
CHF 533.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 533.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 533.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 432-068-03
L × diam.
20 m × 0.020 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)