GF43195147
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 22.5 mm, size 150 × 150 mm, natural
Sinonimo/i:
ME313435
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 431-951-47
Misura
150 × 150 mm
Spessore
22.5 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)