Documenti
GF42789370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 5 m, coil width 25.4 mm
Sinonimo/i:
NI050237
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 427-893-70
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
25.4 mm
Spessore
0.10 mm