Documenti fondamentali
GF42646226
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Sinonimo/i:
AE035160
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’730.00
CHF 1’730.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’730.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’730.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.5%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 426-462-26
Lunghezza
0.2 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)